Key Documents
590614
Sigma-Aldrich
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiCCC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
202.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
48-53 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H14OSi/c1-14(2,3)9-8-11-6-4-5-7-12(11)10-13/h4-7,10H,1-3H3
chave InChI
IROGCMISRBINQX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3