528110-M
PIH
A cell-permeable, non-toxic tridendate iron (Fe3+) chelator of the aroyl hydrazone class.
Sinônimo(s):
PIH, pyridoxal isonicotinoyl hydrazone, Iron Chelator III
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
solid
adequação da reação
reagent type: chelator
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
slighlty acidic medium: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C14H14N4O3/c1-9-13(20)12(11(8-19)6-16-9)7-17-18-14(21)10-2-4-15-5-3-10/h2-7,17,19H,8H2,1H3,(H,18,21)/b12-7+
chave InChI
HOYFGBFEIXEDEL-KPKJPENVSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Thomas, S.R., et al. 2001. J. Immunol.166, 6332.
Hermes-Linda, M., et al. 2000. Biochim. Biophys. Acta1523, 154.
Blaha, K., et al. 1998. Blood11, 4368.
Richardson, D.R., and Ponka, P. 1998. J. Lab. Clin. Med.131, 306.
Richardson, D.R.,et al. 1995. Blood86, 4295.
Richardson, D.R., et al. 1994. J. Lab. Clin. Med.124, 660.
Ponka, P., et al. 1988. Biochim. Biophys. Acta967, 122.
Ponka, P., et al. 1984. Biochim. Biophys. Acta802, 477.
Ponka, P., et al. 1979. FEBS Lett.97, 317.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1