56822
Immersion oil
for microscopy
Sinônimo(s):
immersion medium for light microscopy
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
for microscopy
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.516
viscosidade
100-120 mPa.s(20 °C)
densidade
1.025 g/mL at 20 °C
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Princípio
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter