Documentos Principais
44230
Sigma-Aldrich
Trichlorododecylsilane
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
Dodecyltrichlorosilane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11SiCl3
Número CAS:
Peso molecular:
303.77
Beilstein:
1758004
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.454
p.e.
293-294 °C (lit.)
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C12H25Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15/h2-12H2,1H3
chave InChI
BNCXNUWGWUZTCN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Adem Yildirim et al.
ACS applied materials & interfaces, 10(43), 36786-36795 (2018-10-20)
While thermal ablation of various solid tumors has been demonstrated using high intensity focused ultrasound (HIFU), the therapeutic outcomes of this technique are still unsatisfactory because of common recurrence of thermally ablated cancers and treatment side effects due to the