M85301
Methyltrichlorosilane
99%
Sinônimo(s):
MTS, Trichloro(methyl)silane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
150 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
>760 °F
Lim. expl.
11.9 %
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
p.e.
66 °C (lit.)
densidade
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl3Si/c1-5(2,3)4/h1H3
chave InChI
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a reagent for the surface-functionalization of fabrics and mesoporous materials to increase their hydrophobicity.
- As a source of silicon to synthesize silica doped carbon nanotubes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?