Documentos Principais
8.08255
Sigma-Aldrich
Trichloromethylsilane
for synthesis
Sinônimo(s):
Trichloromethylsilane, Methyltrichlorosilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH3Cl3Si
Número CAS:
Peso molecular:
149.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
200-902-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
189 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
>500 °C
Lim. expl.
5.5-10.4 % (v/v)
pf
-90 °C
temperatura de transição
flash point -1 °C
densidade
1.27 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/CH3Cl3Si/c1-5(2,3)4/h1H3
chave InChI
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.271 - 1.275
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Benzyl bromide reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
B17905
Benzyl bromide