40140
Dichlorodimethylsilane
≥98.5% (GC)
Sinônimo(s):
DMDCS, Dimethyldichlorosilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.5% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.404 (lit.)
p.e.
70 °C (lit.)
pf
−76 °C (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
chave InChI
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
It is also employed as a reagent in the synthesis of hydrophilic and hydrophobic silica nanoparticles and amides from unprotected amino acids.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
33.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?