08471
Dichlorodimethylsilane solution
~5% in toluene, for GC derivatization, LiChropur™
Sinônimo(s):
Sylon™ CT, Dimethyldichlorosilane solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nível de qualidade
Formulário
liquid
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
concentração
~5% in toluene
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.491-1.495
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
chave InChI
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Treat the glass tubing that you use for columns with Sylon-CT solution (5% dimethyldichlorosilane in toluene). It deactivates the tubing for use up to 350 °C to 400 °C, far exceeding the capabilities of other deactivating agents used at room temperature. Sylon CT™ also deactivates transfer lines and glass or glass-lined injection port liners. Instructions included.
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs