D61504
Dichlorodiphenylsilane
97%
Sinônimo(s):
Diphenyldichlorosilane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
2 mmHg ( 125 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.578 (lit.)
p.e.
305 °C (lit.)
densidade
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Cl2Si/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
OSXYHAQZDCICNX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
287.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
142 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?