274208
Dichlorodiethylsilane
97%
Sinônimo(s):
Diethyldichlorosilane, Diethyldichlorosilicon
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.43 (lit.)
pb
125-131 °C (lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[Si](Cl)(Cl)CC
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
BYLOHCRAPOSXLY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
79.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
26.1 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter