Documentos Principais
440124
Sigma-Aldrich
Dichlorodiphenylsilane
≥95%
Sinônimo(s):
Diphenyldichlorosilane
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2SiCl2
Número CAS:
Peso molecular:
253.20
Beilstein:
609882
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2 mmHg ( 125 °C)
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.578 (lit.)
p.e.
305 °C (lit.)
densidade
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Cl2Si/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
OSXYHAQZDCICNX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
287.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
142 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Supports for reverse-phase high-performance liquid chromatography of large proteins.
R V Lewis et al.
Analytical biochemistry, 104(1), 153-159 (1980-05-01)
P Huttenloch et al.
Environmental science & technology, 35(21), 4260-4264 (2001-11-23)
The efficacy of the surface modification of natural diatomite and zeolite material by chlorosilanes is demonstrated. Chlorosilanes used were trimethylchlorosilane (TMSCI), tert-butyldimethylchlorosilane (TBDMSCI), dimethyloctadecylchlorosilane (DMODSCI), and diphenyldichlorosilane (DPDSCI) possessing different headgroups and chemical properties. Silanol groups of the diatomite and