440108
Trichloro(phenyl)silane
≥97.0%
Sinônimo(s):
Phenyltrichlorosilane
Ensaio
≥97.0%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.523 (lit.)
p.e.
201 °C (lit.)
densidade
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl3Si/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
ORVMIVQULIKXCP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?