Key Documents
614440
Sigma-Aldrich
Phenyltrichlorosilane-d5
99 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
C6D5SiCl3
Número CAS:
Peso molecular:
216.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H5Cl3Si/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
ORVMIVQULIKXCP-RALIUCGRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
91 °C