Documentos Principais
616540
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethane-d3
98 atom % D
Sinônimo(s):
Ethylene-d3 dibromide
About This Item
Fórmula linear:
BrCDHCD2Br
Peso molecular:
190.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
p.e.
131-132 °C (lit.)
pf
8-11 °C (lit.)
densidade
2.214 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(Br)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D,2D2
chave InChI
PAAZPARNPHGIKF-APAIHEESSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)