Documentos Principais
373842
Sigma-Aldrich
Sodium formate-d
99 atom % D
Sinônimo(s):
Formic-d acid sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
DCO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
69.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
pf
259-262 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[2H]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1D;
chave InChI
HLBBKKJFGFRGMU-RWQOXAPSSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Artigos
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com