Documentos Principais
426229
Sigma-Aldrich
Formic acid-d2
95 wt. % in D2O, 98 atom % D
Sinônimo(s):
Perdeuterioformic acid
About This Item
Fórmula linear:
DCO2D
Número CAS:
Peso molecular:
48.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
concentração
95 wt. % in D2O
técnica(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.369 (lit.)
p.e.
100.8 °C (lit.)
pf
8.2-8.4 °C (lit.)
densidade
1.273 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D/hD
chave InChI
BDAGIHXWWSANSR-PFUFQJKNSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Formic acid-d2 is isotopically labeled formic acid that is used to catalyze isoprene to criegee intermediates. It is used to improve NMR profiling of amino metabolites in biofluids.
Aplicação
Formic acid-d2 is used in the synthesis of N-monodeuteriomethyl-2-substituted piperidines.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
G Ottolina et al.
Biochimica et biophysica acta, 998(2), 173-178 (1989-10-05)
The stereospecifically labeled coenzymes [4R-2H]NADH, [4R-2H]NADPH and [4S-2H]NAD(P)H were synthesized enzymatically in high yield and high isotopic purity (greater than or equal to 95%) with 2HCOO2H/formate dehydrogenase, (CH3)2C2HOH/alchol dehydrogenase from Thermoanaerobium brockii and [1-2H]glucose/glucose dehydrogenase, respectively. This set of deuterated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
426229-1G4061838054098
426229-5G4061838054104