488399
Butyric-d7 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
Butanoic-d7 acid
About This Item
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
índice de refração
n20/D 1.3969 (lit.)
pb
162 °C (lit.)
pf
-6--3 °C (lit.)
densidade
1.039 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1D3,2D2,3D2
chave InChI
FERIUCNNQQJTOY-NCKGIQLSSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- The quantitative analysis of vegetable oils and fats using the LC-MS technique.
- The analysis of short-chain fatty acids (SCFAs) of renal samples of mice using the GC-MS technique.
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup