Key Documents
808997
Sigma-Aldrich
Isovaleric-d9 acid
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Sinônimo(s):
3-Methylbutyric-d9 acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5D9HO2
Peso molecular:
111.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥97% (CP)
forma
liquid
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
OC(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i1D3,2D3,3D2,4D
chave InChI
GWYFCOCPABKNJV-CBZKUFJVSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
74 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)