Documentos Principais
487643
Sigma-Aldrich
Sodium isovalerate-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
3-Methylbutyric acid-1-13C sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH213CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
125.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
forma
solid
pf
224-226 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(C)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C5H10O2.Na/c1-4(2)3-5(6)7;/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i5+1;
chave InChI
JJZAWYXASMCCLB-LJJZSEGWSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Sodium butyrate ≥98.5% (GC)
Sigma-Aldrich
B5887
Sodium butyrate