Documentos Principais
729876
Sigma-Aldrich
Propionyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
HO2CCH2CH(O2CCH2CH3)CH2N(CH3)2(CD3) • HCl
Peso molecular:
256.74
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(O)=O)OC(=O)CC
InChI
1S/C10H19NO4.ClH/c1-5-10(14)15-8(6-9(12)13)7-11(2,3)4;/h8H,5-7H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i2D3;
chave InChI
KTFMPDDJYRFWQE-WVKKGGDISA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)