Documentos Principais
52941
Supelco
Propionyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) propionyl ester, Propanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D3H16NO4
Número CAS:
Peso molecular:
220.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (TLC)
atividade óptica
[α]/D -22±2°, c = 0.1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99.0%
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(C[C@@H](OC(CC)=O)C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C)=O
chave InChI
UFAHZIUFPNSHSL-FPUGOENOSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3