617466
Acetyl-d3-L-carnitine hydrochloride
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
forma
solid
atividade óptica
[α]25/D -28°, c = 1 in H2O
pf
194 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])C(=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i1D3;
chave InChI
JATPLOXBFFRHDN-SPMMGKNWSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)