Documentos Principais
644099
Sigma-Aldrich
Acetyl-13C2-L-carnitine hydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C7H18ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
241.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D -28°, c = 1 in H2O
pf
194 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)C[C@@H](CC(O)=O)O[13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i1+1,7+1;
chave InChI
JATPLOXBFFRHDN-FUBUMMEWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.