Documentos Principais
649694
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-D-neuraminic acid-1,2,3-13C3
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Sinônimo(s):
Sialic-13C3 acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C8H19NO9
Número CAS:
Peso molecular:
312.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (CP)
pf
186 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[13CH2][13C](O)(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)[13C](O)=O
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11?/m0/s1/i2+1,10+1,11+1
chave InChI
SQVRNKJHWKZAKO-JQVNYIDJSA-N
Descrição geral
N-Acetyl-D-neuraminic acid-1,2,3-13C3 is an isotope analog of N-Acetyl-D-neuraminic acid.
Aplicação
N-Acetyl-D-neuraminic acid-1,2,3-13C3 can be used to quantify acyclic keto, keto hydrate, and enol forms by 13C NMR spectroscopy. It is also used to determine sialic acid supplementation as a therapeutic avenue for NANS-deficient patients.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)