O4876
Oligomycin
from Streptomyces diastatochromogenes, ≥90% total oligomycins basis (HPLC), powder, antibiotic
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Oligomycin from Streptomyces diastatochromogenes, ≥90% total oligomycins basis (HPLC)
Ensaio
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
Formulário
powder
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C45H74O11/c1-12-34-17-15-13-14-16-27(4)42(51)44(11,53)43(52)32(9)40(50)31(8)39(49)30(7)38(48)26(3)18-21-37(47)54-41-29(6)35(20-19-34)55-45(33(41)10)23-22-25(2)36(56-45)24-28(5)46/h13-15,17-18,21,25-36,38,40-42,46,48,50-51,53H,12,16,19-20,22-24H2,1-11H3/b14-13+,17-15-,21-18+
chave InChI
MNULEGDCPYONBU-ZUSSGZTJSA-N
Aplicação
- in the inhibition of mitochondrial ATP production Leigh syndrome (LS) cells.
- in ATP-linked respiration and maximal capacity respiration assay in astrocytes.
- in measurement of oxygen consumption rate (OCR) and extracellular acidification rates in breast cancer cell lines.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research