495455
Oligomycin
≥90% (mixture of A, B, and C isomers, HPLC), powder, Antibiotic, Calbiochem
Sinônimo(s):
Oligomycin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Oligomycin, A mixture of A, B, and C isomers.
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (mixture of A, B, and C isomers, HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C45H74O11/c1-12-34-17-15-13-14-16-27(4)42(51)44(11,53)43(52)32(9)40(50)31(8)39(49)30(7)38(48)26(3)18-21-37(47)54-41-29(6)35(20-19-34)55-45(33(41)10)23-22-25(2)36(56-45)24-28(5)46/h13-15,17-18,21,25-36,38,40-42,46,48,50-51,53H,12,16,19-20,22-24H2,1-11H3/b14-13+,17-15-,21-18+
chave InChI
MNULEGDCPYONBU-ZUSSGZTJSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Membrane-bound mitochondrial ATPase (F1)
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Amoroso, S., et al. 1993. J. Pharmacol. Exp. Ther.264, 515.
Brustovetsky, N.N., et al. 1993. FEBS Lett.315, 233.
Nagamune, H., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1141, 231.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3