T5580
Myxothiazol
from Myxococcus fulvus Mx f85, ≥98% (HPLC), lyophilized solid, antibiotic
Sinônimo(s):
Myxothiazol A
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Myxothiazol, from Myxococcus fulvus Mx f85, ≥98% (HPLC)
fonte biológica
Myxococcus fulvus Mx f85
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
condição de armazenamento
protect from light
under inert gas
solubilidade
chloroform: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to yellow
DMSO: soluble
acetone: soluble
dichloromethane: soluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@@H](\C=C\c1csc(n1)-c2csc(n2)[C@@H](C)\C=C\C=C\C(C)C)[C@@H](C)\C(OC)=C\C(N)=O
InChI
1S/C25H33N3O3S2/c1-16(2)9-7-8-10-17(3)24-28-20(15-33-24)25-27-19(14-32-25)11-12-21(30-5)18(4)22(31-6)13-23(26)29/h7-18,21H,1-6H3,(H2,26,29)/b9-7+,10-8+,12-11+,22-13-/t17-,18+,21-/m0/s1
chave InChI
XKTFQMCPGMTBMD-ZDBABOMLSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research