Documentos Principais
662127
Sigma-Aldrich
Palmitoyl-1,2,3,4-13C4-L-carnitine hydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4C19H45NO4 · HCl
Peso molecular:
440.04
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
pf
166 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](=O)O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1/i16+1,17+1,18+1,23+1;
chave InChI
GAMKNLFIHBMGQT-GDTWUBLWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)