Documentos Principais
606626
Sigma-Aldrich
Toluene-13C7
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Methylbenzene-13C7
About This Item
Fórmula linear:
13C6H513CH3
Número CAS:
Peso molecular:
99.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
p.e.
110 °C (lit.)
pf
-93 °C (lit.)
densidade
0.930 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
chave InChI
YXFVVABEGXRONW-BNUYUSEDSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7