Documentos Principais
900732
p-Xylene-(dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
1,4-Dimethyl-d6-benzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(CD3)2
Número CAS:
Peso molecular:
112.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
liquid
peso molecular
111.22
índice de refração
n20/D 1.4944 (lit.)
p.e.
135.4 °C (lit.)
densidade
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1ccc(cc1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
URLKBWYHVLBVBO-WFGJKAKNSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)