490091
L-Phenylalanine-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
L-Phenylalanine-carboxy-13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 54
new score: 42
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
270-275 °C (dec.) (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](N)(Cc1ccccc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i9+1
chave InChI
COLNVLDHVKWLRT-DMSOPOIOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?