Documentos
53230
Supelco
Octanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[(1-oxooctyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(methyl-d3) octanoyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15D3H26NO4
Número CAS:
Peso molecular:
290.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (TLC)
atividade óptica
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99.0%
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.