Key Documents
730912
Sigma-Aldrich
Octanoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15D3H27ClNO4
Peso molecular:
326.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
98% (CP)
forma
powder
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC([O-])=O)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C15H29NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4;/h13H,5-12H2,1-4H3;1H/t13-;/m1./s1/i2D3;
chave InChI
MYMFUYYXIJGKKU-HZUATLIXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)