50637
Decanoyl-L-carnitine
≥94.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxodecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine decanoyl ester, C10-Carnitine
Ensaio
≥94.0% (HPLC)
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]/D -15±3°, c = 1 in H2O
Impurezas
≤10% water
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C17H33NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4/h15H,5-14H2,1-4H3/t15-/m1/s1
chave InChI
LZOSYCMHQXPBFU-OAHLLOKOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)