91521
Decanoyl-L-carnitine
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxodecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine decanoyl ester, C10-Carnitine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥94.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -15±3°, c = 0.1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤10% water
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C17H33NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4/h15H,5-14H2,1-4H3/t15-/m1/s1
chave InChI
LZOSYCMHQXPBFU-OAHLLOKOSA-N
Aplicação
- In dried blood spots using chip-based nanoelectrospray source coupled with high resolution mass spectrometry (chip-based nanoESI- HRMS) and targeted liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC/MS/MS).
- In biological samples using high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (HPLC/MS/MS).
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)