72715
Glutaryl-L-carnitine lithium salt
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
L-Carnitine lithium glutarate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Glutaryl-L-carnitine lithium salt, ≥98.0% (TLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]/D -20±2°, c = 1 in H2O
Impurezas
≤10% water
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O.C
InChI
1S/C12H21NO6/c1-13(2,3)8-9(7-11(16)17)19-12(18)6-4-5-10(14)15/h9H,4-8H2,1-3H3,(H-,14,15,16,17)/t9-/m1/s1
chave InChI
NXJAXUYOQLTISD-SECBINFHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)