Documentos Principais
870855A
Avanti
3-Me-Glutaryl Carnitine
Avanti Research - A Croda Brand 870855A, paste
Sinônimo(s):
3-methylglutaryl L-carnitine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H23NO6
Número CAS:
Peso molecular:
289.32
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
paste
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (870855A-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870855A
tipo de lipídio
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CC(C)CC(O)=O)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C13H23NO6/c1-9(5-11(15)16)6-13(19)20-10(7-12(17)18)8-14(2,3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H-,15,16,17,18)
chave InChI
HFCPFJNSBPQJDP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
3-Me-Glutaryl Carnitine metabolite may be found in urine samples. The detection of 3-methylglutarylcarnitine and other metabolites may play a role in a treatment strategy for carnitine deficiency.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870855A-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
C R Roe et al.
The Journal of clinical investigation, 77(4), 1391-1394 (1986-04-01)
Deficiency of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A (CoA) lyase affects the metabolism of leucine as well as ketogenesis. This disorder is one of an increasing list of inborn errors of metabolism that presents clinically like Reye's Syndrome or nonketotic hypoglycemia. Four patients with
S Jooste et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 230(1), 1-8 (1994-10-14)
Two patients, diagnosed with 3-methylglutaconic aciduria, who presented with diverse clinical and metabolic manifestations, were studied. Glycine conjugation as a possible detoxification mechanism in these two patients yielded negative results. Carnitine conjugates were however detected. 3-Methylglutarylcarnitine was observed in the