850715P
Avanti
18:0 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DSPE; PE(18:0/18:0); 110634
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (850715P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850715P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850715P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850715P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C41H82NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h39H,3-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)
chave InChI
LVNGJLRDBYCPGB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
850715P-25MG | 4061835231171 |
850715P-500MG | 4061835231188 |
850715P-1G | 4061835231157 |
850715P-200MG | 4061835231164 |