840029P
Avanti
18:0 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); DSPS; PS(18:0/18:0); 110671
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (840029P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (840029P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840029P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H82NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h38-39H,3-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/t38-,39+;/m1./s1
chave InChI
SJRBMGBLPUBGJL-MBAWARMDSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3