840875P
Avanti
18:1 PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DOPA; PA(18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (840875P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840875P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840875P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840875P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
Descrição geral
Aplicação
- may be used in liposomes for liposome leakage assay
- may be used to create liposome template to synthesize calcium phosphate (CaP) nanoshells
- may be used as a component in liposomes/lipid bilayers
- has been used an additive in the medium of neuron-glia mixed culture to study the effects of astrocyte phospholipase D1 (PLD1) on dendritic branching
- has been used in chemiluminescent assay of cytochrome c Trp59
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3