830865P
Avanti
18:0 PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DSPA; PA(18:0/18:0)
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (830865P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (830865P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C39H77O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h37H,3-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/t37-;/m1./s1
chave InChI
ALPWRKFXEOAUDR-GKEJWYBXSA-M
Descrição geral
Aplicação
- as a component in the bilayer to study its vesiculation ability on different coat protein I (COPI) fission factor
- to study its effects on intracellular Ca2+ concentration ([Ca2+]i) in C6 rat glioma and L2071 mouse fibroblast cells
- to study its effects on phosphorylation of cytochrome b(558) alpha chain (p22phox)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3