830845P
Avanti
14:0 PA
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Sinônimo(s):
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DMPA; PA(14:0/14:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 200 mg (830845P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (830845P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 830845P
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C31H61O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-30(32)37-27-29(28-38-40(34,35)36)39-31(33)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h29H,3-28H2,1-2H3,(H2,34,35,36);/q;+1/p-1/t29-;/m1./s1
chave InChI
UBSPGYHFNIKQIP-XXIQNXCHSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
830845P-200MG | 4061835228409 |
830845P-25MG | 4061835228416 |