850745P
Avanti
14:0 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DMPE; PE(14:0/14:0); 110632
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (850745P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850745P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850745P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850745P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C33H66NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-32(35)39-29-31(30-41-43(37,38)40-28-27-34)42-33(36)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h31H,3-30,34H2,1-2H3,(H,37,38)/t31-/m1/s1
chave InChI
NEZDNQCXEZDCBI-WJOKGBTCSA-N
Descrição geral
Aplicação
- has been used as a phospholipid (PL) internal standard in hydrophilic interaction liquid chromatography tandem mass spectrometry (HILIC-LC-MS/MS)
- has been used as an internal lipid standard to correct the reproducibility in matrix-assisted laser desorption/ionization Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry (MALDI FT-ICR MS) analysis
- may be used in proteoliposomes for planar supported lipid bilayer formation
- may be used as a biotinylated internal standard to measure externalization of aminophospholipids (APLs) using mass spectrometry (MS)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)