840033P
Avanti
14:0 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); DMPS; PS(14:0/14:0)
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (840033P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (840033P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840033P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C34H66NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-32(36)42-27-30(28-43-46(40,41)44-29-31(35)34(38)39)45-33(37)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h30-31H,3-29,35H2,1-2H3,(H,38,39)(H,40,41);/q;+1/p-1/t30-,31+;/m1./s1
chave InChI
QSHQBWBFNCFHLO-MFABWLECSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)