LM2312
Avanti
Sphingomyelin (d18:1/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand LM2312, ethanol solution
Sinônimo(s):
N-(dodecanoyl)-sphing-4-enine-1-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
ethanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (LM2312-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM2312
concentração
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C35H71N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-17-18-19-21-22-24-26-28-34(38)33(32-43-44(40,41)42-31-30-37(3,4)5)36-35(39)29-27-25-23-20-15-13-11-9-7-2/h26,28,33-34,38H,6-25,27,29-32H2,1-5H3,(H-,36,39,40,41)/b28-26+/t33-,34+/m0/s1
chave InChI
HZCLJRFPXMKWHR-FEBLJDHQSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)