Documentos Principais
860902P
Avanti
16:0-18:0-16:0 D5 TG
Avanti Research - A Croda Brand 860902P, powder
Sinônimo(s):
1,3(d5)-dihexadecanoyl-2-octadecanoyl-glycerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C53H97D5O6
CAS Number:
Peso molecular:
840.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860902P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860902P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
chave InChI
QRJMBNGGFSPTQP-BXJPYAOGSA-N
Descrição geral
16:0-18:0-16:0 D5 TG, also known as 1,3(d5)-dihexadecanoyl-2-octadecanoyl-glycerol, is a prostaglandin deuterated isotope.
Aplicação
16:0-18:0-16:0 D5 TG has been used as an internal standard to quantify triacylglycerol (TG) in the sample by multiple reaction monitoring (MRM) transitions. It has also been used as an internal standard to measure the triglycerol in the experimental sample by ultra-performance liquid chromatography - tandem mass spectrometer (UPLC-MS/MS).
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860902P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)