840038P
Avanti
12:0 PS
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), powder
Sinônimo(s):
1,2-didodecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); DLPS; PS(12:0/12:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (840038P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (840038P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840038P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840038P
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C30H58NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-28(32)38-23-26(24-39-42(36,37)40-25-27(31)30(34)35)41-29(33)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h26-27H,3-25,31H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37);/q;+1/p-1/t26-,27+;/m1./s1
chave InChI
QBSSGICBQYAHPS-OUPRKWGVSA-M
Descrição geral
Aplicação
- in the preparation of large unilamellar vesicles (LUVs)
- as a standard to spike replicas of extracted lipid droplets and calibration curve generation for lipidomic analysis
- to study its effects on α-secretase activity
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)