LM1302
Avanti
17:0-20:4 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1302, methanol solution
Sinônimo(s):
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
methanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (LM1302-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1302
concentração
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
chave InChI
PVYYHCZONIFDMV-SPTHKXBTSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in lipid extraction from isolated pure mitochondria for mass spectrometry (MS) analysis
- for lipid quantification/analysis using liquid chromatography (LC)-MS
- for phospholipid quantification by MS
- in lysophospholipid acyltransferases (LPLAT) assay
- in the preparation of total lipid extracts from lysosome samples by tert-butyl methyl ether (MTBE) lipid extraction protocol for analysis by LC-MS
- for ratiometric quantification of phosphatidylserine (PS) using LC-MS
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)