Y0001290
Honokiol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5,3′-Diallyl-2,4′-dihydroxybiphenyl, NSC 293100
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
honokiol
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1CC=C)-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
chave InChI
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)