LM1002
Avanti
17:0-20:4 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1002, methanol solution
Sinônimo(s):
1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
methanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (LM1002-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1002
concentração
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
aplicação(ões)
lipidomics
metabolomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C45H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-45(48)54-43(42-53-55(49,50)52-40-39-46(3,4)5)41-51-44(47)37-35-33-31-29-27-25-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20,22,24,26,30,32,43H,6-13,15,17-19,21,23,25,27-29,31,33-42H2,1-5H3/b16-14-,2
chave InChI
MHUZXLUKTLNHIX-GUNPMBPGSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)